Learn More
5-tert-Butylcarbamoyl-2-Fluorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15450356
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15450356 250 mg 250 Milligramm
15440356 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15450356
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53080.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874289-51-7
Summenformel C11H15BFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 239.053
MDL-Nummer MFCD08436054
InChI-Schlüssel KKSGPXWRHLBCCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butylcarbamoyl-2-fluorophenyl boronic acid, n-t-butyl 3-borono-4-fluorobenzamide, 5-tert-butylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid, n-tert-butyl 3-borono-4-fluorobenzamide, 5-tert-butylcarbamoyl-2-fluorophenylboronic acid, acmc-209qms, 5-tert-butylcarbamoyl-2-fluorophenyl boronicacid, 5-tert-butylcarbamoyl-2-fluoranyl-phenyl boronic acid, 5-tert-butylamino-oxomethyl-2-fluorophenyl boronic acid
PubChem CID 44717479
IUPAC-Name [5-(tert-butylcarbamoyl)-2-fluorphenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC(C)(C)C)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-tert-Butylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 142°C to 144°C
Menge 250 mg
Formelmasse 239.05
Reinheit (%) 97%