Learn More
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke: Labcon™ 3191-870-006-9
166.47 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.16470kg
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbar
- Fassungsvermögen: 50 mL
- Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre und den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa | |
50 ml | |
Polypropylen USP Klasse VI Harz | |
500 Tubes/Pk. | |
500/Beutel | |
SuperClear™ Zentrifugenröhrchen | |
Cylindrical | |
Ja | |
Befestigter flacher Schraubverschluss | |
5 bis 45 in Schritten von 1 | |
20,000 x g |
Naturfarben | |
Ja | |
500 Tubes/Cs. | |
500 Röhrchen / Beutel/500 Kappen in separatem Beutel/500 Röhrchen und Kappen / Karton | |
Nicht steril | |
Autoklavierbar | |
29 mm | |
Conical | |
Ja | |
Centrifuge Tube |