Learn More
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke:  Labcon™ 3191-330-016-9
184.30 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21927" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.52540kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16694052
  • 194.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 50 mL
  • Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre und den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität; IATA 95 kPa
50 mL
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
25 Tubes/Pk.
25 Stück/Gestell
SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Cylindrical
Ja
Befestigter flacher Schraubverschluss
5 bis 45 in Schritten von 1
20,000 x g
Naturfarben
Ja
500 Tubes/Cs.
25 Röhrchen/Gestell, 20 Gestelle/Karton
Unsteril
Autoklavierbar
29 mm
Conical
Ja
Centrifuge Tube