Learn More
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
Marke:  Labcon™ 3191-335-016-9
291.65 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17798848
  • 307.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • 5 to 45 mL graduations in increments of 1 mL
  • Packaged in racks or IntegraPack™ Bags
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
For Tubes with Attached Flat Cap: IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity, IATA 95 kPa
Natural
Single-use
Tubes with Writing Surface
25 Tubes/Pk.
20 Pk./Cs.
SuperClear
Yes
Cylindrical
1.7 oz.
Conical
Yes
115 mm
1 mL
20,000 x g
Polypropylene
50 mL
Polypropylene
500 Tubes/Cs.
Cardboard Rack
Sterile
Yes
Autoclavable
115 mm
Yes
Attached Flat Screw Cap
Yes
20 mm
Centrifuge Tube