Learn More
Mecmesin™ SPANNBACKEN 5X15MM
Artikelnummer. 11937989
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Small
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11937989 Small 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11937989 Lieferant Mecmesin™ Lieferanten-Nr. 432385
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal for tensile testing below 500 N.
  • Ideal for tensile testing below 500 N.
  • A spring-loaded lever ensures the serrated jaws are easy to open for fast securing and release of samples. As load is applied, the self-tightening action of the wedge jaws ensures the sample is held rigidly without slippage.
  • Fitted with a 10-32 UNF threaded hole and grub-screw for fixing to the base plate of a test stand. When fixing to a loadcell/gauge these wedge grips are often be used with a chain-link assembly to provide a flexible connection.
Spezifikation
Größe Small
Höhe (metrisch) 20 mm
Breite (metrisch) 16 mm
Bereich <500 N