Learn More
Spectrum™ 50 kD-Dialysekits aus CE für Biotechnologie-Labors
Mit Schläuchen aus biologisch inerter und ultrareiner biotechnologischer Zelluloseester-Membran
Marke: Spectrum™ 131378T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beinhaltet:
- 1 m-Rolle Biotech-CE-Dialyseschläuche (16 mm Flachbreite)
- 2 Universal-Schlauchverschlüsse
- 5 Picks zum Öffnen von Schläuchen
Beschreibung
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
Kits eignen sich hervorragend für den Vergleich des MWCO-Leistungsverhaltens von Membranen zur Optimierung der Trennung bzw. Reinigung. Bietet einen 1 m langen CE-Membranschlauch mit Biotechnologie-Gütegrad (16 mm Flachbreite), ein Paar Universal-Schlauchverschlüsse und 5 Picks zum Öffnen von Membranschläuchen. Die Schläuche befinden sich in einer Nassverpackung in 0.05 %igem Natriumazid-Konservierungsmittel, das sich problemlos mit Wasser ausspülen lässt. Neun verschiedene MWCOs lieferbar: 0.1-0.5 kD, 0.5-1.0 kD, 3.5-5 kD, 8-10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD und 1000 kD.
- Starr kontrollierte Porosität für bessere Selektivität und Trennungen als bei RC mit Standard-Gütegrad
- 9 MWCOs erhältlich, die von 100 bis 1,000,000 Dalton reichen
- Hochrein, keine Schwermetall- oder Sulfid-Verunreinigungen
- Geringe Proteinbindung
- Keine Glycerinentfernung, Reinigung oder Vorbehandlung erforderlich
Spezifikation
Dialyse-Testkit | |
Celluloseester | |
0.39 Zoll | |
1 m-Rolle CE-Dialysemembranschläuche in Biotechnologie-Gütegrad, 2 Universalverschlüsse, 5 Öffnungspicks | |
Ideal für kleine kritische Dialyseanwendungen |
50 kD | |
10 mm | |
0,79 ml/cm Vol./Länge | |
Jeweils |