Learn More
Spectrum™ 50 kD-Dialysekits aus CE für Biotechnologie-Labors
Mit Schläuchen aus biologisch inerter und ultrareiner biotechnologischer Zelluloseester-Membran
Marke: Spectrum™ 131381T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beinhaltet:
- 1 m Biotech CE-Schläuche in 0.05 % Natriumazid
- Zwei Universalschlauchverschlüsse
- Fünf Öffnungsplättchen
Beschreibung
Ideal für kleine, kritische Dialyseanwendungen, die eine präzisere Selektivität und Retention durch die Biotech Cellulose Ester (CE)-Membran erfordern, im Vergleich zu in Standardqualität vorliegendem RC
- Hydrophil, symmetrische Porosität
- Für Anwendungen mit geringem Bedarf an Schlauchlänge oder die Beurteilung einer bestimmten Dialysemembran
- Enthält 1 m Schläuche mit Schlauchverschlüssen und 5 Öffnungsplättchen
Spezifikation
50 kDa | |
15 mm | |
1,8 ml/cm Vol./Länge | |
1 m Schläuche/Kit |