Learn More
Ampiroxicam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483387
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483387 50 mg -
16417368 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16483387 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17484
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ampiroxicam(CP65703) is a nonselective cyclooxygenase inhibitor uesd as anti-inflammatory drug.
Ampiroxicam(CP65703) is a nonselective cyclooxygenase inhibitor uesd as anti-inflammatory drug.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampiroxicam
CAS 99464-64-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H21N3O7S
Menge 50 mg
Synonym CP 65703
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (111.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(OC(C1=CC=CC=C12)=C(C(NC3=NC=CC=C3)=O)N(C)S2(=O)=O)C)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 447.46
Formelmasse 447.46
Reinheit (%) 98.43%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation