missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galangin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16444827
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16444827 50 mg -
16479066 100 mg 100 Milligramm
16413866 25 mg 25 Milligramm
16408968 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16444827 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0382

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.

Galangin (Norizalpinin) is an agonist/antagonist of the arylhydrocarbon receptor. Galangin (Norizalpinin) also shows inhibition of CYP1A1 activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Galangin
CAS 548-83-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H10O5
Menge 50 mg
Synonym Norizalpinin 3,5,7-Trihydroxyflavone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (462.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Formelmasse 270.24
Reinheit (%) 98.57%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.