missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir alafenamide fumarate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16402497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16402497 50 mg -
16496676 100 mg 100 Milligramm
16496378 10 mg -
16488967 5 mg 5 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16402497

Marke: Medchem Express HY15232A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tenofovir alafenamide fumarate (GS-7340 fumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.

Tenofovir alafenamide fumarate (GS-7340 fumarate) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tenofovir alafenamide fumarate
CAS 379270-38-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H33N6O9P
Menge 50 mg
Synonym GS-7340 (fumarate)
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 36 mg/mL (60.76 mM) ∣H2O : ≥ 25 mg/mL (42.19 mM)
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 592.54
Formelmasse 592.54
Reinheit (%) 99.14%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.