Learn More
Thermo Scientific™ 50X TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA) Promotion
Artikelnummer. 15707496 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15707496 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15707496 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B49
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit Thermo Scientific™ 50X TAE Puffer (Tris-acetat-EDTA) optimieren Sie die Elektrophorese sowohl von genomischer als auch von großer Supercoiled DNA in Agarose- und Polyacrylamidgelen.
Verwenden Sie den Thermo Scientific 50X TAE-Puffer (Tris-Acetat-EDTA) für die Elektrophorese von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamid-Gelen. Sie können diese Puffer sowohl für genomische als auch für große Supercoiled DNA einsetzen und sie auch als Laufpuffer bzw. Puffer für Gel-Präparate nutzen.
Empfehlungen zur Verwendung
  • Frisches 1X TAE sowohl für das Gel als auch für die Elektrophorese-Lauf verwenden
  • Um 1X TAE-Puffer vorzubereiten, 20 ml 50X TAE Puffer zu 980 ml entionisiertem Wasser hinzugeben und gut mischen
Qualitätskontrolle
  • Die Abwesenheit von Endo-, Exodeoxy- und Ribonukleasen wurde durch geeignete Qualitätstests bestätigt.
1X Zusammensetzung
  • 40 mM Tris
  • 20 mM Trifluoressigsäure
  • 1 mM EDTA
  • pHof 50X TAE: 8,4
Empfohlen für:
Elektrophorese von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamidgel; Einsatz als Laufpuffer und als Gelproben-Puffer; Gefiltert durch eine Membran von 0,22μm; Empfohlen für Auflösung von RNA- und DNA-Fragmenten.
Hinweis:
Da der TAE-Puffer eine relativ geringe Pufferleistung hat, wird während einer längeren Elektrophorese ein regelmäßiger Austausch des Puffers empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Komponenten 40mM Tris; 20mM acetic acid; 1mM EDTA; pHof 50X TAE: 8.4
Inhalt und Lagerung There are no time limitations for storage of the electrophoresis buffers at room temperature. If the buffer is stored at lower temperatures, a precipitate may form, which is easily dissolved by gentle heating.
Menge 1 l
Produkttyp 50X TAE Buffer (Tris-acetate-EDTA)