Learn More
Ihmann Regenstein™ 599 DGT/6 elektronischer Drehmomentschlüssel
Artikelnummer. 15814911
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Drehmoment:
12 bis 60 Nm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehmoment
15814911 12 bis 60 Nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15814911 Lieferant Ihmann Regenstein™ Lieferanten-Nr. 599DGT/6
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Elektronischer Drehmomentschlüssel mit Direktablesung, zum Anziehen von rechts und links.
  • Genauigkeit: +/-2 % im Uhrzeigersinn, +/-3 % gegen den Uhrzeigersinn
  • Umkehrbare Ratsche, geeignet für Anziehen mit rechts und links.
  • LCD-Display.
  • Anwenderfreundliche Symbole und leicht ablesbare Messdaten.
  • Betriebsmodus: Peak-Hold/Track.
  • Zweifaches Näherungs-/Stoppsignal für voreinstellbares Solldrehmoment.
    • Grüne LEDs und später rote LEDs mit einem Summer informieren den Anwender, dass das eingestellte Drehmoment erreicht wurde.
    • Grüne LEDs leuchten, wenn 90 % des Drehmoments erreicht wurden (Warnsignal).
    • Rote LEDs leuchten, wenn das voreingestellte Drehmoment erreicht ist (Stoppsignal).
    • Summer: einfach einzustellen.
  • Mit den Tasten kann der Schlagschraubenschlüssel schnell und anwenderfreundlich eingestellt werden.
  • Pfeiltasten: Drehmomentauswahl.
  • U/S-Taste: zum Einstellen der Maßeinheit und des Betriebsmodus
  • C-Taste: Einschalten/Zurücksetzen.
  • Rutschfester Griff.
  • Bimaterial sorgt für verbesserten Anwendungskomfort.
Spezifikation
Produkttyp Elektronisch
Drehmoment 12 bis 60 Nm