Learn More
5H-Dibenzo[a,d]Cyclohepten, TRC
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Dibenzocycloheptene |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2 |
| Formelmasse | 192.0939 |