missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AF64394, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487997
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16487997

Marke: Medchem Express HY12664

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress AF64394 is a GPR3 inverse agonist, with a pIC50 of 7.3.

AF64394 is a GPR3 inverse agonist, with a pIC50 of 7.3.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material AF64394
CAS 1637300-25-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20ClN5O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (317.36 mM)
SMILES ClC1=CC(OC(C)C)=C(CNC2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=NC=NN42)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 393.87
Formelmasse 393.87
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt