Learn More
Ro 25-6981 Maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418587
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16418587
Marke: Medchem Express HY13993A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Ro 25-6981 Maleate is a potent, selective and activity-dependent NR2B subunit specific NMDA receptor antagonist. Ro 25-6981 Maleat shows anticonvulsant and anti-parkinsonian activity. Ro 25-6981 Maleate has the potential for the research of parkinson's disease (PD).
Ro 25-6981 Maleate is a potent, selective and activity-dependent NR2B subunit specific NMDA receptor antagonist. Ro 25-6981 Maleat shows anticonvulsant and anti-parkinsonian activity. Ro 25-6981 Maleate has the potential for the research of parkinson's disease (PD).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ro 25-6981 Maleate
CAS 1312991-76-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H33NO6
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (219.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (18.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 45°C)
SMILES OC1=CC=C([C@H](O)[C@@H](C)CN2CCC(CC3=CC=CC=C3)CC2)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 455.54
Formelmasse 455.54
Reinheit (%) 97.48%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.