Learn More
Ro 25-6981 Maleate, MedChemExpress
Description
Ro 25-6981 Maleate is a potent, selective and activity-dependent NR2B subunit specific NMDA receptor antagonist. Ro 25-6981 Maleat shows anticonvulsant and anti-parkinsonian activity. Ro 25-6981 Maleate has the potential for the research of parkinson's disease (PD).
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Ro 25-6981 Maleate |
| CAS | 1312991-76-6 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C26H33NO6 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (219.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (18.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 45°C) |
| SMILES | OC1=CC=C([C@H](O)[C@@H](C)CN2CCC(CC3=CC=CC=C3)CC2)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 455.54 |
| Formelmasse | 455.54 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?