Learn More
Invitrogen™ 5X Kinase Buffer A
Artikelnummer. 11300972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11300972 100 ml 1 Stück
10013013 4 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11300972 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV6135
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
5X Kinase-Puffer A
Der 5X Kinase-Puffer A ist ein konzentrierter allgemeiner Kinase-Assay-Puffer, der mit einer Vielzahl von Assay-Technologien wie LanthaScreen™, Adapta™ und Z’-LYTE™ Assays verwendet werden kann.
Gebrauchsfertig und validiert mit LanthaScreen™-, Adapta™ und Z’LYTE™ Assays
  • Optimierte 5fach-konzentrierte Formulierung
  • Vereinfachte Handhabung mit Lagerung bei Raumtemperatur
    Einfaches Screening auf Kinase-Ziele mithilfe einer Invitrogen™-Plattform
    Weitere Informationen zu den Kinase-Assays, die mit unserem 5X Kinase-Puffer A verwendet werden können, finden Sie unter den folgenden Links:
    LanthaScreen™ Eu Binding Assay
    LanthaScreen™ Activity Assay
    Adapta™ Universal Kinase Assay
    Z´-LYTE™ Kinase Assay Kits
    Platz im Tiefkühlgerät sparen
    Der 5X Kinase Buffer kann bei Raumtemperatur gelagert werden, wodurch Sie Zeit und wertvollen Platz im Tiefkühlgerät sparen.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Chemischer Name oder Material Kinase-Puffer A
    Konzentration 5X
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma und Biopharma; Protein-Assays und -analysen
    Zur Verwendung mit (Geräte) Adapta™ und Z-LYTE™ Assays;
    pH 7,5
    Physikalische Form Flüssig
    Menge 100 ml
    Enthält 250 mM HEPES (pH 7,5), 50 mM MgCl2, 5 mM EGTA und 0,05 % Brij-35