missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid, 99%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31004177
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31004177 100 mg
30997994 1 g
30989106 250 mg
31001058 10 g
30999956 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31004177 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD114601100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid
CAS 506-32-1
Summenformel C20H32O2
MDL-Nummer MFCD00004417
Menge 100 mg
SMILES CCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 304.47
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.