Learn More
6,12-Dibromochrysen, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6,12-Dibromochrysene |
| CAS | 131222-99-6 |
| Summenformel | C18H10Br2 |
| MDL-Nummer | MFCD00092281 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 6,12-dibromochryscene, chrysene, 6,12-ibromo, chrysene, 6,12-dibromo, acmc-1c5x4, 6,12-bis bromanyl chrysene, 6,12-dibromochrysen |
| InChI-Schlüssel | RULVBMDEPWAFIN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | BrC1=CC2=C(C=C(Br)C3=CC=CC=C23)C2=CC=CC=C12 |
| IUPAC-Name | 6,12-Dibromchrysen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 386.09 |
| Mehr anzeigen |