Learn More
6-(2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31421573
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31421573 1 g
31421527 250 mg
31420547 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31421573 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1480751g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(2-(4-Methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-5-methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
CAS 74150-27-9
Summenformel C19H18N4O2
MDL-Nummer MFCD00761648
Menge 1 g
SMILES O=C1CC(C)C(C2=CC=C3C(N=C(C4=CC=C(OC)C=C4)N3)=C2)=NN1
Molekulargewicht (g/mol) 334.37
Reinheit (%) 98%