Learn More
6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30483024
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483024 100 mg 100 Milligramm
30469710 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30483024 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM266125100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132292-17-2
Summenformel C18H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 278.3
Synonym 2-(4-Methoxyphenyl)naphthalene-6-carboxylic Acid, 6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthalenecarboxylic Acid
IUPAC-Name 6-(4-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxylic acid
SMILES COc1ccc(cc1)c2ccc3cc(ccc3c2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(4-Methoxyphenyl)-2-naphthoic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H14O3/c1-21-17-8-6-12(7-9-17)13-2-3-15-11-16(18(19)20)5-4-14(15)10-13/h2-11H,1H3,(H,19,20)
Formelmasse 278.0943