missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6,6'-Dibromo[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31091896
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31091896 5 g
31078348 250 mg
31089060 25 g
31087766 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31091896 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11205g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6,6'-Dibromo[1,1'-binaphthalene]-2,2'-diol
CAS 13185-00-7
Summenformel C20H12Br2O2
MDL-Nummer MFCD00798290
Menge 5 g
SMILES OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1C3=C4C=CC(Br)=CC4=CC=C3O
Molekulargewicht (g/mol) 444.12
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.