missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6,7-Dichloro-1-tetralone, TRC

Artikelnummer. 30376495
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30376495 500 mg
30368962 50 mg
30377113 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30376495 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD439878500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25095-57-2
Summenformel C10H8OCl2
Molekulargewicht (g/mol) 215.08
SMILES Clc1cc2CCCC(=O)c2cc1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6,7-Dichloro-1-tetralone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8Cl2O/c11-8-4-6-2-1-3-10(13)7(6)5-9(8)12/h4-5H,1-3H2
Formelmasse 213.9952
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.