Learn More
6,7-Dimethoxy-1-tetralon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480738 1 g 1 Gramm
11490738 5 g 5 Gramm
11400748 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25226.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13575-75-2 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13575-75-2
Summenformel C12H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00134100
InChI-Schlüssel YNNJHKOXXBIJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxy-1-tetralone, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxytetralin-1-one, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxynaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-dimethoxy, 4-dihydro-6, zlchem 843
PubChem CID 266816
IUPAC-Name 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)CCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Menge 1 g
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%