Learn More
6,7-Dimethoxy-2,4-Quinazolinediamin, TRC
Artikelnummer. 30376814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376814 25 mg 25 Milligramm
30376501 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376814 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44660025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60547-96-8
Summenformel C10 H12 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.23
Synonym 2,4-Diamino-6,7-dimethoxyquinazoline
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxyquinazolin-2,4-Diamin
SMILES COc1cc2nc(N)nc(N)c2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinediamine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N4O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3,(H4,11,12,13,14)
Formelmasse 220.096