Learn More
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31087673
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31087673 250 mg
31076540 25 g
31078733 100 mg
31081185 10 g
31081462 1 g
31087150 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31087673 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14011250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 13575-75-2
Summenformel C12H14O3
MDL-Nummer MFCD00134100
Menge 250 mg
SMILES O=C1CCCC2=C1C=C(OC)C(OC)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
Reinheit (%) 97%