Learn More
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30966834
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30966834 5 g
30951105 25 g
30949306 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30966834 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD00465g
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
CAS 28888-44-0
Summenformel C10H10N2O4
MDL-Nummer MFCD00023889
Menge 5 g
SMILES O=C(N1)NC2=C(C=C(OC)C(OC)=C2)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 222.20
Reinheit (%) 97%