Learn More
6,7-Dimethoxyquinazolin-2,4-Diion, TRC
Artikelnummer. 30380874
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380874 1 g -
30377450 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30380874 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4749501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28888-44-0
Summenformel C10 H10 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.2
Synonym 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
IUPAC-Name 6,7-Dimethoxy-1H-Quinazolin-2,4-Dione
SMILES COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Formelmasse 222.0641