Learn More
6-Acetoxy-2-Naphthosäure, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398356 5 g 5 Gramm
11308366 250 mg 250 Milligramm
11388356 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15620.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17295-26-0
Summenformel C13H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 230.219
MDL-Nummer MFCD00059556
InChI-Schlüssel NFTLBCXRDNIJMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-acetoxy-2-naphthoic acid, 6-acetyloxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-acetyloxy, 6-acetyloxy naphthalene-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2-naphthoic acid acetate, 6-acetoxy-2-naphthoicacid, acmc-209e5j, 6-acetoxy-2-naphtoic acid, 2-acetoxy-6-naphthoic acid
PubChem CID 87038
IUPAC-Name 6-acetyloxynaphthalin-2-carbonsäure
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Acetoxy-2-naphthoic acid
Schmelzpunkt 218°C to 224°C
Menge 5 g
Beilstein 3310348
Formelmasse 230.22
Reinheit (%) ≥98%