Learn More
6-Acetoxy-2-Naphthosäure, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7058441
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11308366 250 mg 250 Milligramm
11388356 1 g 1 Gramm
11398356 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11308366
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15620.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17295-26-0
Summenformel C13H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 230.219
MDL-Nummer MFCD00059556
InChI-Schlüssel NFTLBCXRDNIJMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-acetoxy-2-naphthoic acid, 6-acetyloxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-acetyloxy, 6-acetyloxy naphthalene-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2-naphthoic acid acetate, 6-acetoxy-2-naphthoicacid, acmc-209e5j, 6-acetoxy-2-naphtoic acid, 2-acetoxy-6-naphthoic acid
PubChem CID 87038
IUPAC-Name 6-acetyloxynaphthalin-2-carbonsäure
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Acetoxy-2-naphthoic acid
Schmelzpunkt 218°C to 224°C
Menge 250 mg
Beilstein 3310348
Formelmasse 230.22
Reinheit (%) ≥98%