Learn More
6-Acetyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467636 5 g 5 Gramm
11477636 25 g 25 Gramm
11487636 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11467636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14666.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 774-55-0 | C12H14O | 174.24 g/mol
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, is used asa novel methyl anthranilate yet extremely stable and resistant to discoloration. It is used in liquid detergent, concentrated fabric softner, alcoholic fine fragrances, antiperspirants. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Acetyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, wird als ein neues Methylanthranilat verwendet, ist aber extrem stabil und beständig gegen Verfärbungen. Es wird in Flüssigwaschmitteln, konzentriertem Weichspüler, alkoholischen Feinduftungen, Antitranspiranten verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Das Produkt ist empfindlich gegenüber Licht und Feuchtigkeit. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 774-55-0
Summenformel C12H14O
Molekulargewicht (g/mol) 174.24
MDL-Nummer MFCD00019710
InChI-Schlüssel VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 6-acetyltetralin, 6-acetyl tetralin, ethanone, 1-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl, unii-6l3dbr6de6, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-tetrahydro-2-acetonaphthone, 6l3dbr6de6, 6-acetyltetrahydronaphthalene, 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 69885
SMILES CC(=O)C1=CC=C2CCCCC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.058
Siedepunkt 119°C to 121°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.561
Menge 5 g
Beilstein 1241458
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Formelmasse 174.24
Reinheit (%) 97%