Learn More
6-Amino-5-azacytidine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454508
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16454508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16454508 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY111643
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 6-Amino-5-azacytidine inhibits the growth of bacteria E. coli.
6-Amino-5-azacytidine inhibits the growth of bacteria E. coli.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-5-azacytidine
CAS 105331-00-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H13N5O5
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 14.71 mg/mL (56.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N)=NC(N)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 259.22
Formelmasse 259.22
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation