Learn More
6-Amino-5-Bromoquinoxalin, TRC
Artikelnummer. 30134380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134380 25 g 25 Gramm
17962095 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134380 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60188525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50358-63-9
Summenformel C8 H6 Br N3
Molekulargewicht (g/mol) 224.06
Synonym 5-Bromo-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-6-aminoquinoxaline, 5-Bromoquinoxalin-6-amine, 6-Amino-5-bromoquinoxaline
IUPAC-Name 5-Bromoquinoxalin-6-Amin
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-5-bromoquinoxaline
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6BrN3/c9-7-5(10)1-2-6-8(7)12-4-3-11-6/h1-4H,10H2
Formelmasse 222.9745