Learn More
6-Aminocaproic acid, MedChemExpress
Beschreibung
6-Aminocaproic acid (EACA), a monoamino carboxylic acid, is a potent and orally active inhibitor of plasmin and plasminogen. 6-Aminocaproic acid is a potent antifibrinolytic agent. 6-Aminocaproic acid prevents clot lysis through the competitive binding of lysine residues on plasminogen, inhibiting plasmin formation and reducing fibrinolysis. 6-Aminocaproic acid can be used for the research of bleeding disorders.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Aminocaproic acid |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 60-32-2 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C6H13NO2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | EACA Epsilon-Amino-n-caproic Acid 6-Aminohexanoic acid |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : ≥ 50 mg/mL (381.18 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (7.62 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |