missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Aminopenicillansäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-58575
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
551-16-6
C8H12N2O3S
216.26
MFCD00005176
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
6-aminopenicillanic acid, 6-apa, penicin, penin, aminopenicillanic acid, 6-aps, phenacyl 6-aminopenicillinate, 6-aminopenicillamine acid, 6-aminopenicillanate, 2s,5r,6r-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid
11082
CHEBI:16705
(2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
551-16-6
C8H12N2O3S
216.26
MFCD00005176
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
6-aminopenicillanic acid, 6-apa, penicin, penin, aminopenicillanic acid, 6-aps, phenacyl 6-aminopenicillinate, 6-aminopenicillamine acid, 6-aminopenicillanate, 2s,5r,6r-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid
11082
CHEBI:16705
(2S,5R,6R)-6-amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Aminopenicillanic acid
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 197°C to 203°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 15, 454
Spezifischer Drehzustand +276.30° (22°C c=1.2,0.1N HCl)
Spezifische Drehung + 276.3
Formelmasse 216.25
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Feines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Aminopenicillanic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'