Learn More
6-Biopterin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496417
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. 16496417
Marke: Medchem Express HY102015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.
6-Biopterin (L-Biopterin), a pterin derivative, is a NO synthase cofactor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Biopterin
CAS 22150-76-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H11N5O3
Menge 5 mg
Synonym L-Biopterin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (52.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 75°C)
SMILES O=C1N=C(N)NC2=NC=C([C@@H](O)[C@@H](O)C)N=C12
Molekulargewicht (g/mol) 237.22
Formelmasse 237.22
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.