Learn More
6-Brom-1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, 97 %
Artikelnummer. 15457765
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15457765 1 g 1 Gramm
15467765 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15457765
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30436.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
6-Brom-1,1,4,4-Tetramethyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin wird bei der Synthese und Bewertung synthetischer Retinoidderivate als Induktor einer Stammzellendifferenzierung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27452-17-1
Summenformel C14H19Br
Molekulargewicht (g/mol) 267.21
MDL-Nummer MFCD05664407
InChI-Schlüssel NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
PubChem CID 226685
IUPAC-Name 6-brom-1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalin
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 267.21
Reinheit (%) 97%