Learn More
6-Brom-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin, Tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10391533 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10391533 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27110EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
CAS 27452-17-1
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C14H19Br
MDL-Nummer MFCD05664407
Menge 10 g
Synonym 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
InChI-Schlüssel NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
IUPAC-Name 6-brom-1,1,4,4-tetramethyl-2,3-dihydronaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 267.21
PubChem CID 226685
Formelmasse 267.21
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch