missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30962825
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30962825 1 g
30950211 10 g
30952253 25 g
30960530 250 mg
30956225 100 g
30951972 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30962825 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1082901g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
CAS 356560-80-0
Summenformel C6H4BrN3
MDL-Nummer MFCD08689534
Menge 1 g
SMILES BrC1=CN2C(C=C1)=NC=N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.