Learn More
6-Bromo-2-naphthoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110769
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31110769 500 g
31102427 1 kg
31103753 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31110769 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13574500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-naphthoic acid
CAS 5773-80-8
Summenformel C11H7BrO2
MDL-Nummer MFCD01075720
Menge 500 g
SMILES O=C(O)C1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 251.08
Reinheit (%) 98%