missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Brom-2-Naphthosäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11352887
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11352887

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16093.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 5773-80-8 | C11H7BrO2 | 251.079 g/mol

Benzimidazole derivatives has been prepared by using ortho-phenyl diamine and 6-bromo-2-naphthoic acid.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Benzimidazol-Derivate wurden mit Orthophenyldiamin und 6-Brom-2-Naphthosäure hergestellt.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5773-80-8
Summenformel C11H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 251.079
MDL-Nummer MFCD01075720
InChI-Schlüssel NPMCAVBMOTZUPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-2-naphtholic aicd, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-2-naphthalene carboxylic acid, 6-bromanylnaphthalene-2-carboxylic acid, pubchem9466, 6-bromo-2-naphthoicacid, ksc269g5d, 6-bromo-2-naphthylacetic acid
PubChem CID 4549852
IUPAC-Name 6-Bromnaphtalin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-naphthoic acid
Schmelzpunkt 292°C to 296°C
Menge 5 g
Beilstein 2328940
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 251.08
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt