Learn More
6-Brom-2-tetralon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10596051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10596051 1 g Glasflasche 1 Gramm
10754743 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10596051 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 330770010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4133-35-1 | C10H9BrO | 225.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4133-35-1
Summenformel C10H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 225.08
MDL-Nummer MFCD00239388
InChI-Schlüssel BYHKDUFPSJWJDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, bromotetralone, 6-bromo-beta-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 2 1h-naphthalenone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one, 6-bromo 2-tetralone
PubChem CID 2733553
IUPAC-Name 6-brom-3,4-dihydro-1H-naphthalen-2-on
SMILES C1CC2=C(CC1=O)C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-2-tetralone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 76°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 225.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver