missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30945998
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30945998 1 g
30936782 250 mg
30933980 10 g
30929492 5 g
30933013 100 g
30942997 100 mg
30932752 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30945998 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1084881g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine
CAS 28279-49-4
Summenformel C6H4BrN3
MDL-Nummer MFCD08706033
Menge 1 g
SMILES C1=C(Br)C=NC2=C1[NH]C=N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.