Learn More
6-Bromo-7H-purine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31448398
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31448398 1 g
31437764 250 mg
31436253 25 g
31445493 10 g
31443038 100 g
31445421 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31448398 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1085711g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-7H-purine
CAS 767-69-1
Summenformel C5H3BrN4
MDL-Nummer MFCD00022648
Menge 1 g
SMILES BrC1=NC=NC2=C1NC=N2
Molekulargewicht (g/mol) 199.01
Reinheit (%) 98%