Learn More
(6-Bromhexyloxy)-tert-butyldimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 276°C |
| Chemischer Name oder Material | (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 5 mL |
| Flammpunkt | 110°C (230°F) |
| Formelmasse | 295.34 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Brechungsindex | 1.457 |
| Dichte | 1.053 g/mL |