Learn More
(6-Bromhexyloxy)-tert-butyldimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451888 25 mL 25 Milliliter
15441888 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55581.AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 129368-70-3 | C12H27BrOSi | 295.336 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129368-70-3
Summenformel C12H27BrOSi
Molekulargewicht (g/mol) 295.336
MDL-Nummer MFCD01863708
InChI-Schlüssel PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexyloxy-tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl oxy tert-butyl dimethylsilane, silane, 6-bromohexyl oxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-20apme, 1-t-butyldimethylsilyloxy-6-bromohexane, 6-bromohexyloxy-tert-butyidimethylsilane, 6-bromohexyloxy tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether
PubChem CID 4260352
IUPAC-Name 6-Bromethoxy-tert-butyl-dimethylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
Spezifikation
Siedepunkt 276°C
Chemischer Name oder Material (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 mL
Flammpunkt 110°C (230°F)
Brechungsindex 1.457
Dichte 1.053 g/mL
Formelmasse 295.34
Reinheit (%) 99%