Learn More
(6-Bromhexyloxy)-tert-butyldimethylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052739
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 15441888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55581.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 129368-70-3 | C12H27BrOSi | 295.336 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129368-70-3
Summenformel C12H27BrOSi
Molekulargewicht (g/mol) 295.336
MDL-Nummer MFCD01863708
InChI-Schlüssel PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexyloxy-tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl oxy tert-butyl dimethylsilane, silane, 6-bromohexyl oxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-20apme, 1-t-butyldimethylsilyloxy-6-bromohexane, 6-bromohexyloxy-tert-butyidimethylsilane, 6-bromohexyloxy tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether
PubChem CID 4260352
IUPAC-Name 6-Bromethoxy-tert-butyl-dimethylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
Specifica
Siedepunkt 276°C
Chemischer Name oder Material (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 5 mL
Flammpunkt 110°C (230°F)
Formelmasse 295.34
Reinheit (%) 99%
Brechungsindex 1.457
Dichte 1.053 g/mL
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato