Learn More
6-Bromoisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10054067
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
34784-05-9
C9H6BrN
208.06
MFCD04973299
ZTEATMVVGQUULZ-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-isoquinoline, isoquinoline, 6-bromo, 6-bromo isoquinoline, zlchem 769, 6-bromoisoquinoline, pubchem17031, acmc-209ia9, ksc201e8h, monohydrate 1g
313681
6-Bromisochinolin
C1=CC2=C(C=CN=C2)C=C1Br
34784-05-9
C9H6BrN
208.06
MFCD04973299
ZTEATMVVGQUULZ-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-isoquinoline, isoquinoline, 6-bromo, 6-bromo isoquinoline, zlchem 769, 6-bromoisoquinoline, pubchem17031, acmc-209ia9, ksc201e8h, monohydrate 1g
313681
6-Bromisochinolin
C1=CC2=C(C=CN=C2)C=C1Br
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 6-Bromoisoquinoline
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 42.6°C to 43.6°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 208.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromoisoquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.