Learn More
6-Bromoquinoxalin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703317
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
50998-17-9
C8H5BrN2
209.05
MFCD00837757
NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
610939
6-bromoquinoxaline
BrC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
50998-17-9
C8H5BrN2
209.05
MFCD00837757
NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
610939
6-bromoquinoxaline
BrC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Chemischer Name oder Material 6-Bromoquinoxaline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 209.05
Reinheit (%) 97%