Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-Carboxyfluorescein, 96 %
Artikelnummer. 10285194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10285194 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10634555 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285194 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 425801000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3301-79-9 | C21H12O7 | 376.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3301-79-9
Summenformel C21H12O7
Molekulargewicht (g/mol) 376.32
MDL-Nummer MFCD00036873
InChI-Schlüssel BZTDTCNHAFUJOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-carboxyfluorescein, 6-fam, carboxyfluorescein, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo, 3,6,9-trihydroxyxanthen-9-yl terephthalic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid, 5 6-carboxy fluorescein, bidd:gt0504
PubChem CID 76806
ChEBI CHEBI:39073
IUPAC-Name 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-5-carbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Carboxyfluorescein
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 376.32
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Carboxyfluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.